Ethidiumbromid Stammlösung, Biotechnologische Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid

X328-10MLEA 35.8 EUR
X328-10ML
Ethidiumbromid Stammlösung, Biotechnologische Qualität
Ethidiumbromid

A 10mg/ml solution of Ethidium Bromide in specially prepared deionized water. Ethidium bromide solution is a fluorescent stain for visualising nucleic acids in solution or in electrophoresis gels.


Bei einer Konzentration von 0,5 μg/ml ist Ethidiumbromid nützlich für die Bandenerkennung in Agarose- oder Acrylamidgelen. Es wird zur Erkennung von Nukleinsäure in Mengen von lediglich 10 ng verwendet. Bei höheren Konzentrationen (0,5 - 1,0 μg/ml) kann es zur Aufreinigung von DNA in einem Caesiumchlorid-Gradienten verwendet werden.

Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNasen Keine nachgewiesen
Feuchtigkeit ≤ 8%
Reinheit (trockene Basis) ≥ 98%
RNasen Keine nachgewiesen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR