LC-Säulen, YMC classical, ODS-AL
Lieferant: YMC
AL12S05-2546WT
YMCAAL12S05-2546WTEA 0 EUR
YMCAAL12S05-2546WT
LC-Säulen, YMC classical, ODS-AL
Chromatographiesäulen
ODS-AL ist eine nicht-endcapped, monomere C18-Phase mit hoher Kohlenstoffbeladung. Es wird nur in Situationen verwendet, in denen die verbleibende Silanolaktivität für die Trennung von Vorteil ist.
Anwendungen
beinhaltet Tocopherole, fettlösliche Vitamine, Desinfektionsmittel. Nicht für die Analyse von Aminen oder anderen Verbindungen mit vorhandenen basischen funktionellen Gruppen empfohlen, da es zu Peak-Tailing kommen kann.