HPLC-Säulen, YMC-Pack™ Pro C18
Lieferant: YMC
AS12S03-0546WT
YMCAAS12S03-0546WTEA 0 EUR
YMCAAS12S03-0546WT
HPLC-Säulen, YMC-Pack™ Pro C18
Chromatographiesäulen
Die ProFamily-Reihe wird aus ultrahochreinem Silica (99,999 %) hergestellt, das anschließend einem speziellen Bindungsprozess unterzogen wird. Für die Phasen der ProFamily wird Silica mit einem extrem niedrigen Metallgehalt verwendet, um polare Wechselwirkungen zu unterdrücken, da Metallverunreinigungen dazu führen, dass Silanolgruppen saurer werden.
  • Fortschrittliche Endcapping-Technologie
  • Hervorragende Auflösung
  • Reproduzierbarkeit
Ideal für die Trennung von sauren und basischen Molekülen und die Analyse von Arzneimitteln oder Metaboliten,More Product Information