LC-Säulen, YMC classical, C8
Lieferant: YMC
OC12S05-2546WT
YMCAOC12S05-2546WTEA 0 EUR
YMCAOC12S05-2546WT
LC-Säulen, YMC classical, C8
Chromatographiesäulen
YMC-Octylsäulen werden durch vollständige Bindung eines monomeren Octylsilans an vollständig kugelförmige und poröse Silicagele hergestellt. Anschließend wird das funktionalisierte Silica mit einem Endcapping-Verfahren behandelt. Dies führt zu einer moderaten Kohlenstoffbeladung von 10 % auf dem Standardmaterial mit 120 Å-Poren.
  • Vollständig endcapped
  • Monomergebundene Chemie mit hoher Deckkraft
C8-Säulen eignen sich gut für die Trennung vieler Verbindungen, die auf C18-Phasen zu stark zurückgehalten werden oder eine stärkere Rückhaltung als C4 erfordern.