Leitfähigkeitsstandard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: YSI ENVIRONMENTAL
060907
YSIA060907EA
39.8
EUR
YSIA060907
Leitfähigkeitsstandard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Standards
Leitfähigkeits-Standards