Natriumchlorid, weiß, Pulver
Lieferant: YSI ENVIRONMENTAL
Achtung
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
069758
YSIA069758EA 53 EUR
YSIA069758
Natriumchlorid, weiß, Pulver
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Dichte: 2,17
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5