qPCR-Detektions-Kits für Hepatitisviren, genesig®
Lieferant: PRIMERDESIGN
Z-PATH-HEV Z-PATH-HDV Z-PATH-HCV Z-PATH-HAV
Z-PATH-HEVEA 1070 EUR
Z-PATH-HEV Z-PATH-HDV Z-PATH-HCV Z-PATH-HAV
qPCR-Detektions-Kits für Hepatitisviren, genesig®
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
PCR-Kits zur Detektion und simultanen Quantifizierung von Hepatitisviren.
  • Schnelle Detektion sämtlicher klinisch relevanter Subtypen
  • Positivkontroll-Template zur Quantifizierung mittels Standardkurve der Kopienzahl
  • Hochspezifisches Detektionsprofil
  • Hohe Primer-Effizienz
  • Breiter dynamischer Detektionsbereich (>6 Log-Stufen)
  • Sensitiv für <100 Kopien der Zielsequenz
  • Akkurate Kontrollen zur Bestätigung der Ergebnisse
Der Nukleinsäuretest (NAT) ist ein häufig eingesetztes Verfahren zur Detektion und Quantifizierung einer Vielzahl von Mikroorganismen. Primerdesign produziert und liefert qualitativ hochwertige quantitative Real-Time-PCR-Kits für die Detektion und simultane Quantifizierung zahlreicher bedeutsamer Erreger. Eine Kopienzahl-Standardkurve ist zur Quantifizierung beigefügt und die interne Extraktionskontrolle (DNA oder RNA) dient der Überprüfung der Qualität der Nukleinsäureextraktion und verhindert falsch-negative Ergebnisse.
Die Kits sind mit einem breitest möglichen Detektionsprofil entworfen, um sicherzustellen, dass sämtliche klinisch relevanten Stämme und Subtypen detektiert werden. Die Zielsequenzen wurden anhand der Daten von Hauptmeinungsführern aus dem Fachbereich ausgewählt. Multiple Sequenzalignments und unübertroffene Real-Time-PCR-Expertise in Punkto Design und Validierung sorgen für ein optimiertes Kit.
Details zur Ziel-/ Primer-Spezifität sind in den einzelnen Handbüchern zu finden.
Lieferumfang: Die Standard-Kits beinhalten: Primer- und Sonden-Mischung (150 Reaktionen); reverse Transkription, zielspezifische Primer (nur Viren mit RNA-Genom); Kopienzahl-Standardkurve (ausreichend für mehrere Standardkurven); RNAse/DNAse-freies Wasser.
Bitte beachten genesig®-Kits werden ausschließlich für Forschungszwecke verkauft und sind nicht für diagnostische Verfahren zugelassen.