Digitalkamera, Axiocam 305 color
Lieferant: ZEISS
4265609030000
ZEIS4265609030000EA 5550 EUR
ZEIS4265609030000
Digitalkamera, Axiocam 305 color
Kameras
5-Megapixel-Mikroskopkamera für Routineuntersuchungen und Forschungslabors. Für die Verwendung mit Licht-, Stereo- oder Zoommikroskopen.
  • Hohe Auslesegeschwindigkeit von 36 Vollbildern pro Sekunde
  • Leistungsfähige CMOS Global Shutter-Technologie
  • Kleine Pixel von 3,45 Mikrometern für eine bessere Darstellung bei geringer Vergrößerung
  • Einfach zu bedienende Super-Speed-USB-3.0-Verbindung
  • Imaging-Modi für Farbe und S/W
  • Kompatibel mit allen ZEISS Mikroskopen mit Kameraport
  • Schnelle und effiziente Bedienung mit der ZEN Imaging Software
Empfohlen für: Anwendungen mit hellen Proben, Dokumentation, Routineaufgaben, Materialforschung, Qualitätssicherung / -kontrolle, schnelle hochauflösende Livebilder zur Mitbeobachtung, schnelle Bildaufnahmen und Zeitrafferaufnahmen