Inverses Mikroskop, Axio Vert.A1
Lieferant: ZEISS
4912370002000
ZEIS4912370002000EA 0 EUR
ZEIS4912370002000
Inverses Mikroskop, Axio Vert.A1
Mikroskope
Das Axio Vert.A1 wurde für die Untersuchung von schweren Proben, z.B. anisotropen Materialien wie Magnesium und Aluminium, entwickelt.
  • Alle Kontrastverfahren für die Visualisierung von selbst feinsten Strukturen
  • Zirkulares, polarisiertes Licht: Differentieller Interferenzkontrast (C-DIC)
  • Differentieller Interferenzkontrast (DIC) (optional)
  • Kodierter Revolver (5×) erfasst einen Objektivwechsel automatisch
  • Lichtmanager erkennt Beleuchtungsintensität
Lieferumfang: Trinokulare Modelle werden mit einem Kameraadapter geliefert.