Eismaschine ZBE 30-10 luftgekühlt, CoolNat Natürliches Kältemittel: R290 (Propan) Kompakte Eismaschine mit integriertem Eisspeicher Gehäuse: Innen/Außen Edelstahl 1.4301 Speicherinhalt: 10 kg Isolierung, PU-Schäumung: 40 mm Wasser - Wasserzulauf: 3/4 1 * 1 ST
Lieferant: ZIEGRA EISMASCHINEN
Eismaschine ZBE 30-10 luftgekühlt, CoolNat Natürliches Kältemittel: R290 (Propan) Kompakte Eismaschine mit integriertem Eisspeicher Gehäuse: Innen/Außen Edelstahl 1.4301 Speicherinhalt: 10 kg Isolierung, PU-Schäumung: 40 mm Wasser - Wasserzulauf: 3/4 1 * 1 ST