Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex® Ultra z 60
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10142-60BOX 10142-60W 11142-60B 11142-60W
115-2472EA 283 EUR
115-2472 ZVGA10142-60W ZVGA11142-60B ZVGA11142-60W
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex® Ultra z 60
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
These high-quality non woven wipes are suitable for moist and dry cleaning applications.
  • Disposable
  • Very soft and durable
  • Can absorb large amounts of liquid
  • Tear-resistant, solvent-resistant and food-safe
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in paint shops.