Multitex® Wischtücher, loses Wischtuch
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10840-00
ZVGA10840-00EA 97.8 EUR
ZVGA10840-00
Multitex® Wischtücher, loses Wischtuch
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Ungewebte Wischtücher zum Desinfizieren und Reinigen.
  • 100% PET
  • Premium glatt
Reißfest, saugfähig und fusselfrei.