zetMedica®/zetMask® Einweg-Gesichtsmasken
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30960-01
ZVGA30960-01EA 357 EUR
ZVGA30960-01
zetMedica®/zetMask® Einweg-Gesichtsmasken
Masken Reinraum-Masken
zetMedica®/zetMask® Einweg-Gesichtsmaske kombiniert hohe bakterielle Filtereffizienz mit optimalem Tragekomfort und
schützt die empfindliche Haut von Mund und Nase. Verschiedene Formen und Materialien haben sich im Pflegebereich sowie in der Hightech- und Lebensmittelindustrie bewährt.
  • Vlies-Gesichtsmaske mit Gummiband
Die Gesichtsmaske ist frei von Glasfasern, Latex, für Brillenträger geeignet und in einer praktischen Spenderbox erhältlich.
Standards:
Verpackung:
Bestellen