HPLC-Säulen, Accucore™ Polar Premium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
28026-012105 28026-052130 28026-053030 28026-054630 28026-102130 28026-103030 28026-104630 28026-152130 28026-153030 28026-154630 28026-252130
554-2347EA 628 EUR
554-2347 554-2296 554-2297 554-2298 554-2299 554-2300 554-2301 554-2302 554-2303 554-2304 554-2305
HPLC-Säulen, Accucore™ Polar Premium
Chromatographiesäulen
Accucore™ Polar Premium ist eine robuste C18 Phase mit eingebundener Amidgruppe, die gegenüber herkömmlicher C18 komplementäre Selektivität bietet. Dank der Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Zur herkömmlicher C18 Phase ergänzende Selectivität
  • Niedriger Rückdruck
  • Stabil über einen breiten pH-Bereich und kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung 10039-010 10039-008 10039-006 10039-004 10039-002 10039-000 10038-998 10038-996 10038-696 10038-694
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
pH-Bereich 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
Surface area 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g 90 m²/g