HPLC-Säulen, Accucore™ C30
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
27826-012105 27826-052130 27826-053030 27826-102130 27826-103030 27826-104630 27826-152130 27826-153030 27826-154630 27826-252130
554-2349EA 724 EUR
554-2349 554-2316 554-2317 554-2319 554-2320 554-2321 554-2322 554-2323 554-2324 554-2325
HPLC-Säulen, Accucore™ C30
Chromatographiesäulen
Diese Säulen bieten einen hohe Formselektivität für strukturell ähnliche hydrophobe Isomere mit langen Ketten. Dank der Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Schnelle Trennungen mit hoher Auflösung
  • Ideal zur Trennung hydrophober Verbindungen mit langen Alkylketten
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit wässrigen Phasen
  • Hohe Formselektivität für strukturell ähnliche Isomere
Rugged 2,6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The C30 stationary phase offers unique shape selectivity for structurally related isomers and is compatible with highly aqueous mobile phases. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Bestellinformation: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), ²,¹/₃ mm ID require the ²/₃ mm UNIGUARD Holder (10046-748) and ⁴/₄,₆ mm ID require the ⁴/₄,₆ mm UNIGUARD Holder (10046-744)