Pharma-Zonenprobenehmer, Novartos Uno
Lieferant: BURKLE
5358-0140 5358-1001 5358-0120 5358-1400 5358-0110 5358-0600 5358-0105 5358-0115 5358-0125 5358-0130 5358-0135 5358-0103 5358-0100 5358-0630 5358-1030 5358-1430
300-0124EA 139.4 EUR
300-0124 300-0127 300-0122 300-0128 300-0120 300-0125 300-0119 300-0121 300-0123 300-0201 BURK5358-0135 BURK5358-0103 BURK5358-0100 331-0377 331-0378 331-0379
Pharma-Zonenprobenehmer, Novartos Uno
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Novartos Uno mit zwei oder drei Sammel-Kammern, für eine Zone zur Probenentnahme.
  • Novartos Uno dient zur gezielten Probenahme
  • Die passgenauen Probeneinsätze sind leicht auswechselbar
  • Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar (alternative Probenvolumen in Abständen von je 0,1 ml auf Anfrage)
  • Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
  • Riefenfrei und elektropoliert
  • 25 mm Ø
Novartos der Pharma-Zonensammler für die Probenahme gemäß Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie. Ein Doppel- bzw. Dreifachprobenzug ist jetzt ohne mehrfaches Einstechen der Lanze in das Schüttgut möglich, dadurch wird eine Entmischung weitgehend vermieden. Ein entscheidender Vorteil von Novartos ist die einfache Reinigung. Die vollständige Befüllung und Entleerung der Probenkammern ist durch computeroptimierte Geometrie entscheidend verbessert worden, es gibt keine Zwischenräume und Toträume, in denen sich Probenreste ansammeln können.