Geweberöhrchen, CryoELITE™, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W985100
479-2012EA 515.78 EUR
479-2012
Geweberöhrchen, CryoELITE™, WHEATON®
Vials
Speziell für das sichere Sammeln, Transportieren und Lagern von Gewebeproben konzipiert. Im Unterschied zu Zellen und biologischen Flüssigkeiten stellen Gewebeproben besondere Anforderungen an die kryogene Lagerung. Diese einheitlichen Röhrchen schützen die Probenintegrität auf zuverlässige Weise. Gleichzeitig werden die Lagerkapazität und Organisation optimiert. Mit weiter Öffnung und Verschluss für eine hohe Probenintegrität. Sie sind aus reinem, für kryogene Anwendungen geeignetem virginalem Polypropylen mit geringer Bindungsaffinität hergestellt, das der USP Klasse VI entspricht.
  • Sie sind speziell für Gewebeschnitte konzipiert und eignen sich für eine lange Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Die Abdichtung der Kappe übertrifft die Anforderung der DOT- und IATA-Klassifikationen und garantiert höchsten Schutz der Proben.
  • Jedes Lot ist zertifiziert. RNase-, DNase-, Endotoxin- und Pyrogenfreiheit für eine garantierte Probenintegrität
  • Die Röhrchen weisen eine geriffelte Außenoberfläche zur leichteren Handhabung und Beschreibbarkeit auf
Temperaturbereich: -196 bis +121 °C