PCR-Platten, 384-Well
Lieferant: Brand
781345
391-5711EA 357 EUR
391-5711
PCR-Platten, 384-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Die 40-μl-Wells können Probenvolumen von 2 μl bis 30 μl aufnehmen. Dies trägt zu einer Reduzierung der Kosten für Reagenzien bei und verkürzt die Zykluszeiten. Die Platten können mit Mehrkanalpipetten oder Roboter-gestützten Systemen bestückt werden.
  • Extradünne Wände für eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
  • Die glatte Gefäßinnenseite sorgt für eine minimale Haftung von Enzymen und Nukleinsäuren an den Wänden
  • Alphanumerische, eingeprägte Codierung
  • Erhöhte Ränder der Vertiefungen schützen vor Kreuzkontamination und bieten bei Verwendung der entsprechenden Verschlussmatte eine sichere Abdichtung
  • Frei von DNase, DNA und RNase
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285