Mag-Bind® HDQ blood and tissue DNA 96 Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 Kit wurde für eine rasche und zuverlässige Isolierung von hochwertiger genomischer DNA von 100 bis 200 μl Blutproben, Wangenabstrichen, Buffy-Coat und kultivierten Zellen entwickelt. Es wurden alle Heizschritte entfernt, die Roboteranwendungen beschränken, um eine schnellere Verarbeitung zu ermöglichen. Mag-Bind® Partikel HDQ sorgen für eine schnelle magnetische Reaktionszeit, was die gesamte Verarbeitungszeit verkürzt. Die Verwendung von paramagnetischen Partikeln ergibt hochwertige DNA, die für die direkte Verwendung bei den meisten Folgeanwendungen wie qPCR, PCR und Sequenzierung der nächsten Generation geeignet ist. Das Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 Kit ist mit vielen Liquid-Handlung-Robotern und magnetischen Prozessoren wie Thermo Scientific KingFisher® Flex kompatibel.
- Keine organischen Extraktionen erforderlich
- Hochwertige DNA für Folgeanwendungen wie qPCR und Sequenzierung der nächsten Generation
- Schnell - kein Heizschritt erforderlich