Glasmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte EPM 2000, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
1882-866 1882-047
513-0088EA 987 EUR
513-0088 513-0087
Glasmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte EPM 2000, Whatman™
Filter Glasfaserfilter
Diese Luftfilter EPM 2000 werden im hochvolumigen PM-10 Probenahmegerät verwendet. Hergestellt aus 100% reinem Borosilikatglas ermöglichen sie eine genaue chemische Analyse von Spurenschadstoffen mit möglichst geringen Störwerten.
  • Effiziente Luftretention von 99,95% von 0,3 µm großen Partikeln
  • Von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) zur Verwendung in einem landesweiten Netzwerk mit hochvolumigen Luftprobensammlern ausgewählt
  • Hergestellt gemäß der Qualitätsmanagementnorm ISO9001:2008
  • Zur leichteren Erkennung sind die Bögen einzeln nummeriert
  • Binderfrei