Titrator, potentiometrisch, G10S
Lieferant: Mettler - Toledo
30267117
661-0241EA 10770 EUR
661-0241
Titrator, potentiometrisch, G10S
Dieser kompakte Titrator ist ideal für schnelle und präzise potentiometrische Titrationen. Dank der benutzerfreundlichen Schnittstelle und dem platzsparenden Design ist er die optimale Wahl für tägliche Routineanalysen.
  • Farb-Touchscreen mit leicht verständlicher und schnell zu bedienender One Click® Benutzeroberfläche
  • Alle Benutzer haben ihre eigene Startseite mit bis zu 4 speziellen Verknüpfungen zum direkten Aufruf bestimmter Routineaufgaben
  • Intelligente Büretten: Titrant wird automatisch erkannt, wenn die Bürette am Titrator angebracht wird
  • Wichtige Daten wie Konzentration oder Lebensdauer werden auf dem RFID-Chip der Bürette gespeichert und direkt an den Titrator übertragen
  • Der Solvent Manager (optional) wird vollständig durch den Titrator kontrolliert und ermöglicht den Lösungsmittelaustausch mit One Click® ohne zusätzlichen Benutzereingriff
  • Mehr als 20 vorprogrammierte Standardmethoden
  • Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten wie Druckern oder Speichersticks; Daten können als CSV-, PDF- oder XML-Dateien exportiert werden
Bestellinformation: Der G10S Titrator wird mit Titrierstand, kompaktem Rührer, DGi115 Elektrode, Kabeln und 20 ml-Bürette geliefert.