Pipettenspitzen, geringe Retention, verlängert, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3510-05 3151-05-HR 3152-05-HR 3511-05-HR 3512-05-HR 3541-05-HR 3542-05-HR 3791-05-HR 3792-05-HR
732-0321EA 22.2 EUR
732-0321 613-2454 613-2456 613-2466 613-2468 613-2478 613-2487 613-2781 613-2783
Pipettenspitzen, geringe Retention, verlängert, ART™
Pipettenspitzen
Diese Spitzen mit geringer Retention reduzieren durch ihre hydrophobe innere Oberfläche deutlich den Probenverlust durch Adhäsion und maximieren dabei die Probenrückgewinnung.
  • Unsterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert
  • Sterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert
  • Verlängerte Spitzen verhindern durch den größeren Abstand des Pipettenschafts zum Probenbehälter Kontaminierungen
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen abnehmbaren Deckel zu einem aufklappbarem Rack für einhändigen Zugriff auf die Spitzen umgewandelt werden
  • Vorderer Verschluss kann für eine sichere Aufbewahrung geschlossen und verriegelt werden
Die Spitzen eignen sich für die Verwendung bei der Arbeit mit den schwierigsten Proben, z. B. für radioaktive Verbindungen, viskose Materialien, fragile Zelllinien, Viren, schwierige Proteine und PCR-Reagenzien.
Verpackung: Spitzen sind lose verpackt oder in Racks erhältlich.