Imaging-Zytometer, SpectraMax® MiniMax™ 300
Lieferant: Molecular Devices
MINIMAX300
735-0380EA 0 EUR
735-0380
Imaging-Zytometer, SpectraMax® MiniMax™ 300
Mikrotiterplatten-Photometer
Das speziell für die SpectraMax® i3-Multi-Mode-Detektionsplattform konzipierte, vor Ort aufrüstbare SpectraMax® MiniMax™ 300 Imaging-Zytometer ermöglicht ein schnelles Imaging von Zellen. Damit können Sie aus nächster Nähe die phänotypischen Veränderungen beobachten, die bei Zytotoxizität, Zellproliferation und Proteinexpression eintreten. Dieses für das zelluläre Imaging konzipierte Zytometer ist jetzt mit der StainFree™-Zellzählungstechnologie, zusätzlichen Hellfeldanalysefunktionen sowie grün und rot fluoreszierenden Detektionskanälen verfügbar.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf: Zell-