TILT Flaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
218914459
215-3878EA 41.6 EUR
215-3878
TILT Flaschen, DURAN®
Flaschen Zellkulturflaschen
Die TILT Flasche, aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3.3, ist ideal für Zellkultur und Medienpräparation.
  • Niedrige Flaschenhöhe für einfaches Handling in Sicherheitswerkbänken
  • Platzsparende Flaschenform für Kühlschranklagerung und Wasserbäder
  • 45º TILT Position zum Pipettieren ohne die Flasche halten zu müssen
  • 100% größere Öffnung für einfaches Pipettieren
  • Doppelte Volumen-Markierung für mehr Arbeitskomfort
  • Vakuumfeste Flasche für sichere Filtersterilisation
Biosicherheitsbänke und Reinlufthauben sind für das Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen unumgänglich. Diese eingeschränkte Arbeitsumgebung erschwert dem Forscher seine Arbeit mit Zellkulturmedien erheblich und gestaltet diese oftmals kompliziert und zeitraubend. Die TILT Flasche kann in 2 Positionen verwendet werden: Aufrecht stehend für Filtersterilisation oder Aufbewahrung und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. Entdecken Sie das neue DURAN® TILT Flaschensystem und profitieren Sie von mehr Sicherheit und das im Handumdrehen.
Lieferumfang: Lieferung komplett mit weißer GL 56 Schraubkappe aus PP.