Spatel für Lebensmittel, SteriPlast®
Lieferant: Bürkle
SteriPlast®
231-0586EA 18.1 EUR
231-0586
Spatel für Lebensmittel, SteriPlast®
Spatel
Dieser Lebensmittelspatel aus blauem PS wird in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Der Spatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollen, bei der visuellen Kontrolle sehr schnell erkannt.