Detektierbare Spatel, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-2009
231-0574EA 26.25 EUR
231-0574
Detektierbare Spatel, SteriPlast®
Spatel
Diese detektierbaren Spatel aus blauem PS werden in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlen-sterilisiert. Die Spatel sind ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Spatel einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Diese Produkte können somit, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.