Löffelspatel, LaboPlast® / SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-0031 5378-1031
231-0608EA 23.35 EUR
231-0608 231-0609
Löffelspatel, LaboPlast® / SteriPlast®
Spatel
PS. Doppelspatel mit Löffelende (0,5 ml) und Spatelblatt (17 mm). Ideal für den Gebrauch als Probenlöffel, zum Abmessen oder Umfüllen von kleinen Mengen, als Schaber oder zum Mischen und Rühren.
  • Chemikalienbeständig und korrosionssicher
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
  • Optional einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
Verpackung: Erhältlich als Großpackung mit 100 Stück oder einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert.