DNA-Proben-Sammelkarten, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ und GenSaver™ 2.0
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
8.297.0000.F-N 8.297.0001.F-N 8.298.0000.F-N 8.298.0001.F-N 8.298.0002.F-N 8.566.0003.B-G 8.566.0003.B-K 8.297.0003.F-N 8.567.0003.B-G 8.567.0003.B-K 8.298.0003.F-N
730-0662EA 420 EUR
730-0662 730-0684 730-1349 730-1486 730-1487 BINZ8.566.0003.B-G BINZ8.566.0003.B-K BINZ8.297.0003.F-N BINZ8.567.0003.B-G BINZ8.567.0003.B-K BINZ8.298.0003.F-N
DNA-Proben-Sammelkarten, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ und GenSaver™ 2.0
Nukleinsäure-Aufbewahrungssysteme
GenSaver™ und GenSaver™ 2.0 Sammelkarten sind mit einer patentierten chemischen Lösung behandelt, um eine umweltbedingte Degradation zu verhindern. Diese Karten ermöglichen die langfristige Konservierung von DNA aus biologischen Flüssigkeiten, die bei Umgebungstemperatur gelagert werden.
  • Chemische Behandlung dieser Karten gewährleistet einen langen Schutz von DNA aus getrockneten Matrixspots bei Umgebungstemperatur und ermöglicht eine verbesserte qualitative und quantitative DNA-Rückgewinnung
  • Karten werden entsprechend der weltweit ersten internationalen Standards für forensisches Verbrauchsmaterial hergestellt, wodurch das Risiko der Kontamination menschlicher DNA minimiert wird
  • Auf diesen Karten konservierte DNA kann selbst nach 20 Jahren Lagerung bei Umgebungstemperatur verwendet werden und liefert hochwertige Next-Generation-Sequenzierungsdaten
  • GenSaver™ - Geeignet zum Sammeln von Blutproben
  • GenSaver™ Color - Geeignet zum Sammeln von farblosen biologischen Proben, wie Speichel, Schleimhautzellen und Urin
GenSaver™ und GenSaver™ Color Karten sind für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von DNA aus biologischen Flüssigkeiten bei Umgebungstemperatur bestimmt. Das faserbasierte Material dieser Karten wird aus reinen, absorbierenden Fasern hergestellt und mit einer patentierten chemischen Rezeptur imprägniert, um den durch Umwelteinflüsse bedingten Abbau der DNA bei der Langzeitkonservierung zu verhindern.
GenSaver™ 2.0 und GenSaver™ Color 2.0 Sammelkarten besitzen zusätzliche Eigenschaften, die das Wachstum von Mikroorganismen während der Langzeitlagerung der DNA bei Umgebungstemperatur verhindern.
Standards: Entspricht ISO 18385:2016.