Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ TR-800
Lieferant: 3M
TR-819E
111-2531EA 4430 EUR
111-2531
Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ TR-800
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das TR-819E Starterkit für das eigensichere (IS) luftreinigende Atemschutzgerät ist gebrauchsfertig und enthält alles, was für den sofortigen Einsatz benötigt wird.
  • Hoher Atemschutz
  • Kompatibel mit Filtern für TR-600
  • Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Standardkapazität
  • Drei wählbare Luftstromstärken für hohen Komfort
  • Gebläseeinheit mit intuitiven, leuchtend gelben Berührungspunkten
  • Akustische, visuelle und Vibrationsalarme für niedrigen Luftstrom und schwache Batterie
  • Die ergonomische Gewichtsverteilung sorgt für hohen Tragekomfort
Das ATEX TR 800-zertifizierte luftreinigende Atemschutzgerät aus der Versaflo™-Produktfamilie bietet langanhaltenden Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen bei Arbeiten unter erschwerten Bedingungen und ist gleichzeitig in explosionsgefährdeten Bereichen angenehm zu tragen.
Verwendbar in Industrien wie Chemie, Nahrungsmittel, Pharma, Papier, Bau sowie Metallverarbeitung, medizinische Versorung und Gesundheitswesen, Kokereien, Giessereien, Lackierung/Beschichtung und Gebäuderenovierung.
Die Gebläseeinheit entspricht Zone 0-Anforderungen für Gas-Luft-Gemische und kann in verschiedenen explosionsgefährdeten Bereichen sowie im Dauergebrauch auch unter normalen Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
Standards: ATEX zertifiziert. Die TR-800 ist ein UL-zertifiziertes PAPR-Gebläse, eigensichere Wertung in Division 1. IS-Klasse I, II, III, Division 1 (beinhaltet Division 2) Gruppen C, D ,E, F, G, T4 nach dem aktuellsten Standard (UL 60079, 6. Ausgabe 2013).
Zubehörinformationen: Filterdeckel-Verriegelung TR-851 für die eigensichere Gebläseeinheit TR 802E. Die Ersatz-Filterverriegelung ist wartungsfreundlich, mit allen 3M™ Versaflo™ Filtern der Serie TR-800 kompatibel und unterstützt die Eigensicherheit des Systems.
Bestellinformation: Das Set enthält kein Kopfteil. Wählen Sie aus dem breiten Angebot an zugelassenen 3M™ Versaflo™ Softhauben der S-Serie und Helmen der M-Serie eine Kopfbedeckung, die am besten für die jeweilige Anwendung geeignet ist.
Lieferumfang: Das praktische TR 819E gebrauchsfertige Starterkit beinhaltet eine eigensichere TR 802E Gebläseeinheit, eine eigensichere TR 830 Batterie, ein TR 838 Batteriebefestigungswerkzeug, einen TR 971 Luftstromanzeiger, einen leicht zu reinigenden TR 627 Riemen, eine BT 30 Längenverstellung Beatmungsschlauch, ein A2P TR 6310E Filter, eine TR 6300FC Filterabdeckung, ein TR 6600 Vorfilter und ein TR 641E Batterieladegerät.