VWR®, Einweg-Bioprocessingbeutel
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR®
734-3318EA 1160 EUR
734-3318 734-3307 734-3319 734-3308 734-3309 734-3314 734-3304 734-3315 734-3305 734-3316 734-3317 734-3306 734-3310 734-3311 734-3312 734-3313 734-3320
VWR®, Einweg-Bioprocessingbeutel
Beutel Medium-Beutel
Die Einweg-Bioprocessingbeutel von Avantor sind für den Transport und die Lagerung Ihrer Produkte während des gesamten Arzneimittelherstellungsprozesses konzipiert. Hergestellt aus proprietärem FlexFilm™-Material - einer dicken, coextrudierten Folie mit Innen- und Außenschichten aus Polyethylen, die zusätzliche Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien bieten - werden Avantor-Einwegbeutel in verschiedenen Standardgrößen geliefert, um den Bedürfnissen vieler Bioverarbeitungsanwendungen gerecht zu werden.
  • Beutelfolie aus proprietärem ULDPE mit hoher Klarheit und Flexibilität
  • Standardmäßige 2D-Beutelsätze mit Volumina von 50 ml bis 50 L
  • Standardmäßige 3D-Beutelkammern mit 100, 200 und 500 L für schnellere Lieferungen individueller Baugruppen
  • Kundenspezifische 3D-Beutelkammervolumina bis zu 3000 L für großvolumige Prozesse
  • Beutelsätze werden mit SAL 10⁻⁶- Bestrahlung und USP-Klasse-VI-Zertifizierung geliefert
Die standardmäßigen 2D-Beutelsätze von Avantor sind mit C-Flex-Schläuchen mit verschlossenen Enden für Schweiß- und Silikonschläuche und mit Luer- oder MPC-Anschlüssen für einfache Bedienerverbindungen erhältlich. Die kundenspezifischen Beutelsätze, sowohl 2D als auch 3D, ermöglichen die Verwendung benutzerdefinierter Schlauchmaterialien und Verbindungstypen, einschließlich einer Reihe steriler Anschlüsse aller großen Hersteller.
2D-Beutelsätze sind zum Aufhängen konzipiert, was eine einfache Verwendung und eine vollständige Flüssigkeitsrückgewinnung ermöglicht. Standardmäßige 3D-Beutelkammern, erhältlich in 100, 200 und 500 L, verfügen über einen oberen Anschluss für eine einfache Verwendung in einer Vielzahl von Behältern und Behälterkonfigurationen.
Lieferumfang: P1 und P2 sind mit Klemmen ausgestattet.