Wasserbad-Desinfektionsreagenz Aquabator-Clean™
Lieferant: PanReac AppliChem
A9390.0250
A9390.0250EA 34.9 EUR
A9390.0250
Wasserbad-Desinfektionsreagenz Aquabator-Clean™
Reinigungsmittel Wasserbadschutzmittel
Aquabator-Clean™ ist für die Desinfizierung von Wasserbädern vorgesehen. Es verhindert das Wachstum von Pilzen und Bakterien.
  • Lieferung als Konzentrat – 10 ml pro Liter Wasser
  • Biologisch abbaubar
  • Keine Hautreizung bei den empfohlenen Konzentrationen
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nicht für CO₂-Inkubatoren geeignet.