Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
7585-03EA 0 EUR
7585-03 7585-02 7585-05 7585-04 7585-01
Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als schwaches Anionenaustauscherharz mit verbesserter Selektivität für eine hervorragende Trennung in Prozesschromatographieanwendungen.
Dank einer patentrechtlich geschützten Oberflächenchemie, die schwache Anionenaustauschfunktionalität mit Hydrophilie kombiniert, nutzen die BAKERBOND® PolyPEI Multimodus-Kationenaustauschchromatographiemedien ihre einzigartige Selektivität, um eine höhere Aufreinigungsleistung für eine Vielzahl von Biopharmazeutika zu ermöglichen.
Das BAKERBOND® PolyPEI Ionenaustauscherharz wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt. Es kann mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.
Bestellinformation: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.