Probenlöffel, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5002 5378-5001 5378-5006 5378-5005
331-0323EA 21.95 EUR
331-0323 331-0324 331-0325 331-0326
Probenlöffel, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Löffel
Der Probenlöffel mit langem Griff kann genutzt werden, um Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten zu entnehmen.
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge: 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Mit dem langen Griff lassen sich auch die Böden größerer Behälter gut erreichen oder Fässer, Kanister und Flaschen mit geringem Öffnungsdurchmesser beproben. Durch Einkerbungen am Griff liegt der Einweglöffel angenehm und sicher in der Hand. Der Laborlöffel ist für den Einmalgebrauch in den sensiblen Bereichen von Pharma, Chemie, Kosmetik, Futtermittel und Food & Beverage geeignet.
Standards: Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien.