Detektierbarer Löffel gebogen, langer Griff, blau, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5012
331-0338EA 30.95 EUR
331-0338
Detektierbarer Löffel gebogen, langer Griff, blau, SteriPlast®
Löffel
Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen. Der langstielige Kunststofflöffel ermöglicht eine gute Restentleerung größerer Behälter und gelangt auch an schwer zugängliche Orte, z.B. enghalsige Kanister.
  • PS detektierbar
  • Einzeln verpackt und sterilisiert, für den Einmalgebrauch
  • Mit gebogener Löffelform, Grifflänge 300 mm
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable