Kühlinkubatoren, FOC connect
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F10400544 F10300540 F10300542 F10400541 F10400543
VELPF10400544EA 3820 EUR
VELPF10400544 VELPF10300540 VELPF10300542 VELPF10400541 VELPF10400543
Kühlinkubatoren, FOC connect
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese Kühlinkubatoren verfügen über ein Kühlthermostat mit einem Fassungsvermögen von 120 und 200 Litern, das eine hervorragende Konnektivität und eine hohe Leistung bei der Temperaturregelung dank der innovativen Auto-Abstimmung gewährleistet.
  • Das Auto-Tuning-Thermoregulierungssystem sorgt für optimale thermische Homogenität und Stabilität (±0,5 °C)
  • Wählbare Inkubationstemperatur und Arbeitsbereich von 3 bis 50 °C
  • Gleichmäßige Temperatur dank Lüftungstechnik und niedrige Betriebskosten
  • Ständige Überwachung nach GLP
  • Datenprotokollierung und Einblicke in das Gerät sind verfügbar, um die Produktivität und Reproduzierbarkeit zu verbessern
  • FOC Connect wird mit dem Kommunikationsprotokoll MODBUS ausgeliefert
Die FOC Connect-Inkubatoren stellen dank hervorragender Temperaturpräzision und -stabilität, erstklassiger Konnektivitätsoptionen in der Cloud, über Software und des eingebetteten MODBUS-Kommunikationsprotokolls einen Fortschritt in der Temperaturregelung dar. Die FOC Connect-Serie ist die ideale Lösung für Pflanzenwachstum, Samenkeimung, Zucht von Pflanzen, Insekten und Kleintieren, Bakterienzucht und Fermentationsstudien.
Dank des Auto-Tuning-Thermoregulierungssystems gewährleistet die FOC Connect-Serie eine hervorragende Temperaturhomogenität und Präzision von ±0,5 °C. Die helle, intuitive digitale Benutzeroberfläche ermöglicht eine ständige Überwachung und es ist einfach, das Instrument mit nur drei Tasten einzurichten. Darüber hinaus sind die Geräte sehr energieeffizient: Das umweltfreundliche Kühlsystem und die Lüftungstechnik garantieren niedrige Betriebskosten.
Überwachen Sie das Gerät jederzeit und überall mit VELP Ermes. Dank der VELP Ermes Cloud Plattform werden keine Kabel mehr benötigt. Finden Sie die Plattform, die es Ihnen ermöglicht, tägliche manuelle Aufgaben und sich wiederholende Vorgänge an Ihren Instrumenten zu reduzieren, indem Sie Ihr FOC Connect in Echtzeit steuern, wo immer Sie sind. Datenprotokollierung, Einblicke, sofortige Benachrichtigungen und Warnungen, Fernsteuerung von Prozessen, erweiterter Service: Greifen Sie sicher auf Ihre Gerätedaten zu und profitieren Sie von den Fernsteuerungsfunktionen.
Steuern Sie FOC Connect über die optionale TEMPSoft-Software™ und den entsprechenden Anschluss des FOC Connect an einen PC. Steuern Sie bis zu 10 FOC Connect-Geräte gleichzeitig, stellen Sie Arbeitsrampen und den gewünschten Sollwert ein, mit minimalen und maximalen Temperaturalarmschwellen. Sie können die Innentemperatur mit einem speziellen Diagramm überwachen, die Daten in mehreren Formaten exportieren und Testdaten gemäß Gute Laborpraxis speichern.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Das beleuchtete Modell FOC 200IL Connect wird mit Einlegeböden geliefert und verfügt über insgesamt 3 Einlegeböden, von denen 2 beleuchtet sind.