ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 1 G2 planet, 6824
Lieferant: Uvex
uvex 1 G2 planet
114-9124EA 151 EUR
114-9124 114-9123 114-9089 114-9122 114-9088 114-9125 114-9094 114-9093 114-9092 114-9091 114-9098 UVEX68242/50 114-9097 UVEX68242/51 UVEX68242/52 114-9096 114-9095 114-9090
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 1 G2 planet, 6824
Schuhe und Stiefel
Diese extrem leichten S1 P Sicherheitsschuhe werden aus recycelten und nachhaltigen Materialien hergestellt.
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher auch für Chromallergiker geeignet
  • Erfüllt ESD-Spezifikationen mit einem Durchgangswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung (normale Schnürsenkel werden mitgeliefert)
  • Weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • Nahezu nahtlose Schaftkonstruktion aus Textilmaterial zur Vermeidung von Druckstellen
  • Neue uvex xenova® Composite-Zehenkappe und metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle, schränkt die Flexibilität des Schuhs nicht ein
  • uvex x-dry knit planet Textilmaterial aus 100% recycelten PET-Flaschen
Die neue, innovative uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie bietet höchste Dämpfungseigenschaften im Vorfuß- und Fersenbereich, was zu einem exzellenten Rebound über die gesamte Zwischensohle und optimaler Stabilität durch den Schaumstoff-Fersenkorb führt. Eine neue, breitere, 100% metallfreie uvex xenova® Sicherheitszehenkappe sorgt für mehr Zehenfreiheit und eine optimale Passform. Diese Zehenschutzkappe bietet ein kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität und keine Wärmeleitfähigkeit. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle (aus bis zu 10% wiederaufbereiteten PU-Abfällen aus unserer Produktion) ist nach neuesten Erkenntnissen der biomechanischen Forschung, extrem langlebig und damit sehr rutschfest, mit einem Profil, das besonders für den Einsatz auf Industrieböden geeignet ist. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle aus 100% recyceltem Material, die den neuesten Standards entspricht und die Flexibilität des Schuhs nicht einschränkt.
Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit einer Oberfläche aus 100% recycelten PET-Flaschen und einem Schaumstoff aus wiederaufbereiteten PU-Produktionsabfällen und recyceltem PU, mit einem Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guter Fußgewölbestütze. TPU-Überkappe (aus 40% recyceltem Material) schützt das Obermaterial des Schuhs vor Abnutzung. Atmungsaktives Futter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyester für optimales Klimamanagement.
Breite: 11
Standards: EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC.