Micropump® A-Mount Saugschuh-Zahnradpumpenköpfe
Lieferant: Micropump
MFLX74004-77EA 1500 EUR
MFLX74004-77 MFLX74004-21 MFLX73003-14 MFLX73004-04 MFLX07002-27 MFLX73004-02 MFLX07002-14 MFLX07002-25 MFLX07003-04 MFLX07002-26 MFLX73004-00 MFLX74004-19 MFLX07003-02 MFLX74012-51
Micropump® A-Mount Saugschuh-Zahnradpumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Die Saugschuhkonstruktion ermöglicht höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.