Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 3370 I.B. Verstärktes platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX95703-07EA 3430 EUR
MFLX95703-08 MFLX95703-07 MFLX95703-06 MFLX95703-05 MFLX95703-04 MFLX95703-03 MFLX95703-02 MFLX95703-01 MFLX95703-00
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 3370 I.B. Verstärktes platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Bricht nicht unter Druck—widersteht Drücken bis 312 psi.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Formulierungen: Tygon® 3370 I. B., Silikon, platingehärtet. Anwendungen: Anspruchsvolle hygienische Hochdruckanwendungen in der Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Kosmetik. Merkmale: Überragende Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral und nicht-toxisch. Durchscheinend. Zertifizierung: Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und USP Klasse V extrahierbare Stoffe; übertrifft Klasse VI Implantat; übertrifft 3A Hygienestandards; hergestellt nach Bulk Pharmaceutical cGMPs (FDA 21 CFR 210, 211). Schläuche nach GMP hergestellt
Temperaturbereich: –60 bis 320 °F (–51 bis 160 °C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.