Masterflex® L/S® Digitale Prozesspumpen-Systeme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77975-49EA 6510 EUR
MFLX77975-29-DK MFLX77975-29 MFLX77975-27-DK MFLX77975-49 MFLX77975-27 MFLX77975-25-AU MFLX77975-45-UK MFLX77975-27-AU MFLX77975-29-USS MFLX77975-45-IT MFLX77975-25-DK MFLX77975-45-CH MFLX77975-45-IN MFLX77975-45-IL MFLX77975-27-IL MFLX77975-29-IN MFLX77975-29-CH MFLX77975-27-CH MFLX77975-27-IN MFLX77975-25-USS MFLX77975-29-IT MFLX77975-27-IT MFLX77975-45-EU MFLX77975-29-EU MFLX77975-25-UK MFLX77975-27-EU MFLX77975-29-AU MFLX77975-45-AU MFLX77975-29-UK MFLX77975-25-EU MFLX77975-45-DK MFLX77975-27-UK MFLX77975-25-IT MFLX77975-47 MFLX77975-25 MFLX77975-45 MFLX77975-25-CH MFLX77975-25-IN MFLX77975-25-IL MFLX77975-29-IL
Masterflex® L/S® Digitale Prozesspumpen-Systeme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Ideal für Flüssigkeitstransfer-, Dispensier- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Abspritzumgebungen.
  • Das grafische LCD-Display zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an—kontinuierlicher Betrieb, terminierte Abgabe, kopierte Abgabe und Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), L oder gal; Kopieren – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
  • Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit Sensor -bestückter Pumpenkopf) NEMA 4X (IP66)-zertifiziertes Gehäuse für Abspülanwendungen
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.