Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2475 I.B., Verbessert für Hohe Reinheit, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95360-50 95360-51 95360-52 95360-53 95360-55 95360-54
MFLX95360-50EA 526 EUR
MFLX95360-50 MFLX95360-51 MFLX95360-52 MFLX95360-53 MFLX95360-55 MFLX95360-54
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2475 I.B., Verbessert für Hohe Reinheit, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Ermöglicht die visuelle Verfolgung der Proben.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: TYGON® 2475 I.B.Anwendungen: Pharmazeutische und kosmetische Verarbeitung, deionisierte Wassersysteme, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Chemikalientransfer, Konservierungsmittel und sterile Abfüllanlagen.Merkmale: Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert die Ansammlung von Partikeln und das Wachstum von Bakterien) und ungiftig. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,1550) und entspricht NSF-Kriterien. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -94 bis 125 °F (-70 bis 52 °C)Sterilisation: Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.