Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex-Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78018-40-USSEA 2960 EUR
MFLX78018-42-IL MFLX78018-40-USS MFLX78018-42 MFLX78018-40 MFLX78018-42-IT MFLX78018-40-DK MFLX78018-40-CH MFLX78018-40-IN MFLX78018-42-DK MFLX78018-40-IL MFLX78018-42-IN MFLX78018-42-CH MFLX78018-42-AU MFLX78018-40-EU MFLX78018-42-EU MFLX78018-40-IT MFLX78018-40-UK MFLX78018-42-UK MFLX78018-40-AU MFLX78018-42-USS
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex-Pumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Vielseitige Pumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr mit geringem Durchfluss – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit│12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen zum Schalten in gleicher Ebene für einen klaren, weiten Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
  • Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
  • Miniflex®-Pumpenkopf eignet sich für kontinuierliche Schläuche für saubere, ununterbrochene Flüssigkeitswege
  • Dreistufiger Benutzerzugriff - gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung über die Standard-Ethernet-(RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden. Der Miniflex-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb, Pumpenkopf, Kassetten und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.