Vierkantflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-8402EA 16.1 EUR
215-8402 215-8401 215-8404 215-8403
Vierkantflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PP-Schraubverschluss und Ausgießring.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
Mit Teilung, DIN-Gewinde, Ausgießring und blauer Schraubkappe. Sparen Platz in Regalen, im Kühlschrank, im Autoklaven oder beim Transport. Stand- und rutschsicher.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenzertifizierung).