Verschluss-Siegel, close-it
Lieferant: BURKLE
5303-0011 5303-0012 5303-0014 5303-0016 5303-0002 5303-1012 5303-1011 5303-1014 5303-1015 5303-1016 5303-1002 5303-0015
312-1154EA 66.15 EUR
312-1154 312-1151 312-1153 312-1152 312-1155 312-1161 312-1162 312-1163 312-1164 312-1165 312-1166 312-1157
Verschluss-Siegel, close-it
Etiketten
Die „close-it“ Etiketten wurden entwickelt, um die beim Entnehmen von Proben entstandenen Löcher in Beuteln oder Schachteln zu verschließen. Der starke Kleber ermöglicht die Befestigung auf Oberflächen, die leicht feucht, gefroren oder mit Pulver wie Gips oder Mehl bedeckten Oberflächen. Die Aluminium-Rückseite dient als Dampfbarriere und dichtet der Behälter hermetisch ab.
  • Sehr gute Haftung
  • Beschreibbar
  • Farbcodiert zur einfachen Erkennung
Lieferumfang: Rollen enthalten 500 (95×95 mm) oder 250 (150×150 mm) Aufkleber.