Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und angehängten, flachen individuellen Kappenstreifen
Lieferant: Brand
211-2614EA 155.3 EUR
211-2614 211-2613
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und angehängten, flachen individuellen Kappenstreifen
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. Acht verbundene 0,2 oder 0,15-ml-PCR-Gefäße mit anhängenden, flachen Kappen.
  • Deckel bietet Schutz gegen Kontamination
  • Dank der hochtransparenten Deckel sind die Gefäße ideal für Echtzeit-PCR (qPCR)
  • Mit niedrigem oder Standard-Profil lieferbar
  • Frei von DNase, RNase und DNA
Farbe: Klar