Probenehmer, Vampire
Lieferant: Bürkle
Vampire
300-1024EA 1068.75 EUR
300-1024
Probenehmer, Vampire
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Mit dem Probensammler Vampir lassen sich Flüssigkeiten mühelos auch aus größeren Tiefen entnehmen.
  • Akkubetriebene Schlauchpumpe zur Probenahme von Flüssigkeiten aus der Tiefe
  • Leichte Reinigung und austauschbare Schläuche verhindern Verunreinigungen
  • Ansaugtiefe bis 5 meter
  • Transportabler Probenehmer ist handlich und leicht zu tragen
  • Pumpenaufsatz wird einfach auf die Antriebseinheit aufgesteckt
  • Probenflasche wird mittels Flaschenkorb direkt am Probenahmegerät befestigt
Die tragbare Probenpumpe besteht aus einer netzunabhängigen Antriebseinheit, einem Pumpenkopf und einem Förderschlauch.
Über das geschlossene Schlauchsystem wird das zu beprobende Medium direkt in den Probenbehälter geleitet. Die Probe kommt dabei nur mit den Schläuchen und der Probenflasche in Berührung. Das schließt die Gefahr von Verunreinigungen und Kontaminationen aus, denn die Schläuche sind leicht zu reinigen und können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.
Die selbstansaugende Peristaltikpumpe ist auch für verschmutze oder partikelhaltige Substanzen mit einer Viskosität von max. 500 mPas geeignet. Durch die schonende Förderung wird die Probe nicht verändert. Dank einer Ansaugtiefe von 5 Metern fördert der akkubetriebene Probensammler Vampir problemlos auch aus tiefer gelegenen Probenstellen, z.B. aus Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabscheidern, Abwasser- und Kläranlagen.
Die Schlauchpumpe ist perfekt für die Probenahme von flüssigen Substanzen im Industriebreich, z.B. bei der Getränkeherstellung oder zur Überwachung der Wasserqualität im Umweltschutz.
Lieferumfang: Bestehend aus Antriebseinheit, Pumpenkopf, Pumpenschlauch (30 cm, Marprene), Saugschlauch (5 m, PE), Schlauchverbinder (PP), Probenflasche (250 ml, LDPE), Flaschenkorb, zwei Akkus, Akku-Ladegerät.