Probenehmer, UniSampler „Ex“
Lieferant: Bürkle
UniSampler „Ex“
300-1044EA 414.45 EUR
300-1044
Probenehmer, UniSampler „Ex“
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Glasflasche und Schlauch sind elektrisch leitend verbunden und werden über ein Massekabel geerdet. Einfache Handhabung: Gerät erden, Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken, Adapter auf Probenflasche aufstecken, mit Handpumpe Vakuum erzeugen, Probe sammeln, befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen und etikettieren.
Speziell für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse (z.B. Benzin).
Standards: PTB approval D- 333-009 618/00.
Lieferumfang: Komplett mit 4-m-Schlauch, Glasflasche, Vakuumpumpe und Erdungskabel in einem Transportkoffer.