Probensammler für Flüssigkeiten, LiquiSampler
Lieferant: Bürkle
LiquiSampler
331-2152EA 250.2 EUR
331-2152 331-2153 331-0037 331-0036 331-2150 331-2151
Probensammler für Flüssigkeiten, LiquiSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
  • Demontage und Reinigung sind denkbar einfach
  • Praktische Druckknopf-Einhandbedienung
  • Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden
  • Farbcodierte Druckknöpfe in rot, blau, grün, gelb, weiß und schwarz
  • Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt
Zur Entnahme von Zielpunktproben, Querschnittsproben und Bodenproben aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos und Gewässern (Teiche, Bäche, Seen, Flüsse).
Standards: DIN 53 242.