Membranfilter, Polyamidmembran, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10414006 10414012 10414014 10414106 10414112 10414114
WHAT10414006EA 158 EUR
WHAT10414006 514-2562 514-2563 514-2551 514-2552 514-2553
Membranfilter, Polyamidmembran, Whatman™
Filter Membranfilter
Whatman Polyamidmembranen werden aus reinem Polyamid hergestellt und sind somit der universelle Filter für die Klärung und Sterilfiltration.
Polyamidmembranfilter sind mechanisch sehr belastbar und weisen eine ausgezeichnete Nass- und Trockenfestigkeit auf. Sie sind hydrophil und damit für wässrige und organische Lösungen geeignet. Die Membranfilter sind bis 135 °C einsetzbar.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten