Kontroll-Siegel, close-it tape
Lieferant: BURKLE
5303-3019 5303-2019 5303-0017 5303-1017
312-0092EA 92.7 EUR
312-0092 312-0091 312-0089 312-0090
Kontroll-Siegel, close-it tape
Etiketten
Neben den einzeln ablösbaren Verschlussetiketten close-it und close-it food & pharma gibt es das bewährte Kontroll-Siegel auch auf einer Endlosrolle. Somit kann selbst bestimmt werden, ob nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigt wird, oder ob schnell und einfach ein langer Riss oder ein großes Loch zuverlässig repariert werden soll. Mit seiner extrem starken Klebekraft hält close-it tape auf verschiedensten Untergründen, wo die Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen gelangt.
  • Individuell nutzbar
  • Weiß, mit Abreiß-Linien bedruckt
  • Erhältlich in der klassischen close-it Ausführung sowie als close-it tape oder food & pharma, mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff
  • Wischfest beschriftbar, bieten gasdichte Versiegelung