Thermoreaktoren (Zellstoffkocher) Serie ECO
Lieferant: VELP Scientifica
ECO
701-0212EA 892 EUR
701-0212 701-0215 VELPF101A0125 VELPF101A0127
Thermoreaktoren (Zellstoffkocher) Serie ECO
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Eine Reihe von Thermoreaktoren zum Aufschluss von Proben für eine Reihe von Analysen, wie CSB, Schwermetall, nicht-metallische Elemente. Der ECO 6 bietet die Möglichkeit, einen optionalen Adapter* für jede Position zu verwenden, um drei Röhrchen mit Ø 16 mm aufzunehmen.
  • Alle Modelle können auf Dauerbetrieb der Heizung eingestellt werden
  • Einfach, zuverlässig und sicher in der Anwendung
  • Ein akustisches Signal am Ende des voreingestellten Zyklus mit automatischer Abschaltung